由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
140-145 °C (lit.)
溶解性
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C=CC[C@@]34[H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- さまざまな脂肪組織における濃度を定量するため
- 三叉神経知覚と特異的嗅覚脱失率への影響を検討するため
- 豚バラの肉質と感覚特性に及ぼす免疫去勢の影響を検討するため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A8008-5MG:
A8008-BULK:
A8008-25MG-PW:
A8008-VAR:
A8008-50MG:
A8008-50MG-PW:
A8008-25MG:
A8008-2MG:
A8008-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)