Merck
A2056
Sigma-Aldrich
アセチル補酵素A 三ナトリウム塩
≥93% (HPLC), powder
別名:
アセチル-S-CoA, アセチルCoA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H35N7O17P3S · 3Na
CAS番号:
分子量:
875.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)COP(OP(OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(O)=O)(O)=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.[3Na]
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);/q;+1/p-1/t13-,16-,17-,18?,22-;/m1./s1
InChI Key
HNLIOWFIXSPFEC-WLYMNMRISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセチル-CoAは、酵素によるアセチル基転移反応において不可欠な、コファクターおよびアシル基キャリアーです。 ミトコンドリアにおけるピルビン酸の酸化的脱炭酸反応、長鎖脂肪酸の酸化、又は特定のアミノ酸の酸化的分解のいずれかによって形成されます。アセチルCoAは、クエン酸回路(クレブス回路)の出発化合物です。 また、脂質生合成における重要な前駆体であり、全ての脂肪酸の炭素の供給源にもなっています。 アセチルCoAは、ピルビン酸カルボキシラーゼ活性を正に調節しています。 神経伝達物質であるアセチルコリンの前駆体です。 ヒストンアセチラーゼ(HAT)は、ヒストンタンパク質と非ヒストンタンパク質の翻訳後アセチル化反応におけるアセチル基使用のためのドナーとして、アセチル-CoAを使用します。
酵素によるアセチル基転移反応における必須の補助因子です。
生物化学的/生理学的作用
アセチルCoAは、酵素によるアセチル期転写反応における必須の補助因子であり、アシル基のキャリアでもあります。ミトコンドリアにおけるピルビン酸の酸化的脱炭酸反応、長鎖脂肪酸の酸化、特定のアミノ酸の酸化的分解のいずれかによって形成されます。アセチルCoAは、クエン酸回路(クレブス回路)の出発化合物です。また、脂質生合成における重要な前駆体であり、すべての脂肪酸の炭素の供給源にもなっています。アセチルCoAは、ピルビン酸カルボキシラーゼ活性を正に調節しています。神経伝達物質であるアセチルコリンの前駆体です。ヒストンアセチラーゼ(HAT)はアセチルCoAを、ヒストンおよび非ヒストンタンパク質の翻訳後アセチル化反応に用いられるアセチル基のドナーとして利用します。
調製ノート
酵素的に調製されています。
その他情報
コエンザイムA誘導体についてのより詳細な技術情報およびリストは、 Acyl Transfer Reagents Resourceを参照してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2056-10MG:4548174006108
A2056-1MG:4548174006115
A2056-PM:
A2056-BULK:
A2056-5MG:4548174006139
A2056-25MG:4548174006122
A2056-VAR:
A2056-100MG:4548174006092
A2056-10MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Virupakshi Soppina et al.
PloS one, 7(10), e48204-e48204 (2012-10-31)
The αβ-tubulin subunits of microtubules can undergo a variety of evolutionarily-conserved post-translational modifications (PTMs) that provide functional specialization to subsets of cellular microtubules. Acetylation of α-tubulin residue Lysine-40 (K40) has been correlated with increased microtubule stability, intracellular transport, and ciliary
Prabhjot Singh et al.
Protein and peptide letters, 18(5), 507-517 (2011-01-18)
The distinct biochemical function of endoplasmic reticulum (ER) protein Calreticulin (CR) catalyzing the transfer of acyl group from acyloxycoumarin to a receptor protein was termed calreticulin transacylase (CRTAase). The present study, unlike the previous reports of others utilizing CR-deficient cells
Juliette Adjo Aka et al.
Handbook of experimental pharmacology, 206, 1-12 (2011-09-01)
Lysine (K) acetylation refers to transfer of the acetyl moiety from acetyl-CoA to the ε-amino group of a lysine residue. This is posttranslational and reversible, with its level dynamically maintained by lysine acetyltransferases (KATs) and deacetylases (KDACs). Traditionally, eukaryotic KDACs
Prabodh Sadana et al.
ACS chemical biology, 6(10), 1096-1106 (2011-08-06)
Thyroid hormone (T3) mediates diverse physiological functions including growth, differentiation, and energy homeostasis through the thyroid hormone receptors (TR). The TR binds DNA at specific recognition sequences in the promoter regions of their target genes known as the thyroid hormone
Yong Zhang et al.
PloS one, 11(3), e0150454-e0150454 (2016-03-02)
It is generally accepted that ATP regulates mitochondrial function through the AMPK signaling pathway. However, the AMPK-independent pathway remains largely unknown. In this study, we investigated ATP surplus in the negative regulation of mitochondrial function with a focus on pyruvate
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
プロトコル
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.