Merck
685518
Sigma-Aldrich
マロニルコエンザイムAリチウム塩 リチウム塩
97% (CP)
別名:
マロニルコエンザイムA リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38N7O19P3S · xLi+
CAS番号:
分子量:
853.58 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41106305
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
InChI Key
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
685518-VAR:
685518-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefan Neubauer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(22), 6681-6688 (2015-07-15)
Absolute quantification of intracellular coenzyme A (CoA), coenzyme A disulfide, and short-chain acyl-coenzyme A thioesters was addressed by developing a tailored metabolite profiling method based on liquid chromatography in combination with tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS). A reversed phase chromatographic