アッセイ
≥90% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].O.CC(C([O-])=O)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O19P3S.4Li.H2O/c1-12(23(37)38)24(39)55-7-6-27-14(33)4-5-28-21(36)18(35)25(2,3)9-48-54(45,46)51-53(43,44)47-8-13-17(50-52(40,41)42)16(34)22(49-13)32-11-31-15-19(26)29-10-30-20(15)32;;;;;/h10-13,16-18,22,34-35H,4-9H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,37,38)(H,43,44)(H,45,46)(H2,26,29,30)(H2,40,41,42);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t12?,13-,16-,17-,18+,22-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
ANDKBBZIPFWODN-WLVKLPLXSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1762-1MG:
M1762-BULK:
M1762-5MG:
M1762-VAR:
M1762-25MG:
試験成績書(COA)