アッセイ
≥85%
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C25H40N7O19P3S/c1-25(2,20(38)23(39)28-6-5-14(33)27-7-8-55-16(36)4-3-15(34)35)10-48-54(45,46)51-53(43,44)47-9-13-19(50-52(40,41)42)18(37)24(49-13)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-13,18-20,24,37-38H,3-10H2,1-2H3,(H,27,33)(H,28,39)(H,34,35)(H,43,44)(H,45,46)(H2,26,29,30)(H2,40,41,42)/p-2/t13-,18-,19-,20?,24-/m1/s1
InChI Key
VNOYUJKHFWYWIR-FZEDXVDRSA-L
アプリケーション
- in vitroでのリジンの非酵素的サクシニル化
- 遺伝子組換えE. coliにおけるアジピン酸生合成の基質
- タンパク質のサクシニル化に用いるイソクエン酸脱水素酵素(ICDH)
- 酢酸:コハク酸CoA-トランスフェラーゼおよび5-アミノレブリン酸シンターゼ(ALAシンターゼ)などの酵素の特異性と反応速度を研究するための基質
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1129-25MG:
S1129-10MG-KC:
S1129-5MG:
S1129-VAR:
S1129-10MG:
S1129-BULK:
S1129-100MG:
試験成績書(COA)