Merck
75890
Sigma-Aldrich
α-ケトグルタル酸
99.0-101.0% (T)
別名:
alpha-ケトグルタル酸, 2-オキソグルタル酸, 2-オキソペンタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
146.10
Beilstein:
1705689
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (T)
形状
crystals
mp
114-118 °C
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ケトグルタル酸は、クレブス回路の代謝産物として形成される2-オキソカルボン酸(2-OCA)です。
アプリケーション
α-ケトグルタル酸は、L-アルギニンと共に、シアノ水素化ホウ素ナトリウムで還元してジアステレオマー、ノパリンおよびイソノパリンを形成できます。
その他情報
トリプトファンの分析用試薬;グルタミン酸デヒドロゲナ-ゼの基質
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75890-500G:
75890-25G:
75890-100G:
75890-VAR:
75890-BULK:
75890-CE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A useful synthesis of nopaline, a crown gall tumor metabolite
Jensen RE, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 75(4), 1066-1070 (1977)
White biotechnology for green chemistry: fermentative 2-oxocarboxylic acids as novel building blocks for subsequent chemical syntheses
Stottmeister U, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 32(11-12), 651-664 (2005)
N. Anderson et al.
Journal of Food Science, 43, 1595-1595 (1978)
Ewa Tomaszewska et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(12) (2020-12-23)
The aim of the experiment was to assess the effect of dietary alpha-ketoglutarate (AKG) supplementation on performance, serum hormonal indices, duodenum and jejunum histomorphometry, meat quality characteristics, bone quality traits and cartilage degradation in laying hens with a mature skeletal
J Kitaura et al.
European journal of pediatrics, 158(5), 410-413 (1999-05-20)
Two cases of hyperinsulinaemic hypoglycaemia associated with persistent hyperammonaemia in unrelated infants of 7 days and 4 months of age are reported. Blood ammonia levels were 100-300 micromol/l (normal values <40 micromol/l). The hyperammonaemia was asymptomatic and not associated with