Merck
1.05194
Millipore
2-Oxoglutaric acid
for biochemistry
別名:
2-Oxoglutaric acid, 2-Ketoglutaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-330-3
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
112-116 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
生化学用
アプリケーション
2-Oxoglutaric acid for biochemistry. CAS 328-50-7, pH 1.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay99.0 - 101.0 %Identitypasses testMelting range112 - 115 °CAs (Arsenic)≤ 1 ppmFe (Iron)≤ 30 ppm
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3