Merck
O4126
Sigma-Aldrich
オキサロ酢酸
≥97% (HPLC)
別名:
2-オキソコハク酸, オキサル酢酸, オキソブタン二酸, ケトコハク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
132.07
Beilstein:
1705475
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オキサロ酢酸はジカルボン酸です。クエン酸サイクル中の中間体です。水に極めて溶解しやすく、広く存在します。ミトコンドリア中でピルビン酸カルボキシラーゼがピルビン酸に作用して産生されます。オキサロ酢酸の分解生成物にはリンゴ酸、ピルビン酸、アスパラギン酸などがあります。
アプリケーション
オキサロ酢酸は、細胞質雑種と神経芽腫細胞のクエン酸シンターゼ活性を測定するための基質として使用されています。また、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ再活性化の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トリ・カルボン酸サイクル中の中間体であるオキサロ酢酸は代謝の中核です。糖新生経路の一部です。ピルビン酸カルボキシラーゼが変異するとオキサロ酢酸の産生が低下します。コハク酸デヒドロゲナーゼを阻害し、ミトコンドリア代謝の鍵となる制御因子です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
O4126-1G:
O4126-10MG:
O4126-5G:
O4126-BULK:
O4126-100G:
O4126-25G:
O4126-60KG:
2540122:
O4126-VAR:
O4126-10MG-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxaloacetic acid mediates ADP-dependent inhibition of mitochondrial complex IIdriven respiration
Fink BD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(51), 1993219941-1993219941 (2018)
Synergistic coordination of polyethylene glycol with ClpB/DnaKJE bichaperone for refolding of heat-denatured malate dehydrogenase
Nian R, et al.
Biotechnology Progress, 25(4), 10781085-10781085 (2009)
Oxaloacetic acid supplementation as a mimic of calorie restriction
Cash A
Open Longevity Science, 3, 2227-2227 (2009)
Alexander K H Weiss et al.
Bioscience reports, 40(3) (2020-02-19)
FAH domain containing protein 1 (FAHD1) is a mammalian mitochondrial protein, displaying bifunctionality as acylpyruvate hydrolase (ApH) and oxaloacetate decarboxylase (ODx) activity. We report the crystal structure of mouse FAHD1 and structural mapping of the active site of mouse FAHD1.
MitoTALEN: a general approach to reduce mutant mtDNA loads and restore oxidative phosphorylation function in mitochondrial diseases
Hashimoto M, et al.
Molecular Therapy, 23(10), 15921599-15921599 (2015)
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
プロトコル
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.