Merck
A3412
Sigma-Aldrich
cis-アコニット酸
≥98%
別名:
cis-プロペン-1,2,3-トリカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
174.11
Beilstein:
1725829
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
122 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
InChI Key
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
cis-アコニット酸は主に植物に見られる有機酸です。クエン酸回路中に生成される中間体の1つです。
アプリケーション
cis-アコニット酸は、植物組織に含まれる有機酸の定量化標準として使用できます。
注意
長期保存によってtrans型異性体が生じることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3412-5G:4548173286273
A3412-1G:4548173286259
A3412-25G:4548173286266
A3412-BULK:
A3412-VAR:
A3412-10G:4548173286242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Junyoung Kim et al.
Scientific reports, 7, 39768-39768 (2017-01-05)
Itaconate, a C5 unsaturated dicarboxylic acid, is an important chemical building block that is used in manufacturing high-value products, such as latex and superabsorbent polymers. Itaconate is produced by fermentation of sugars by the filamentous fungus Aspergillus terreus. However, fermentation
Federico Rojas et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(4), e0009284-e0009284 (2021-04-29)
The ability to reproduce the developmental events of trypanosomes that occur in their mammalian host in vitro offers significant potential to assist in understanding of the underlying biology of the process. For example, the transition from bloodstream slender to bloodstream
Ramji Rathod et al.
Metabolites, 10(3) (2020-03-18)
The tricarboxylic acid (TCA) cycle is a central part of carbon and energy metabolism, also connecting to glycolysis, amino acid, and lipid metabolism. The quantitation of the TCA cycle intermediate within one method is lucrative due to the interest in
Determination of organic acids in tissues and exudates of maize, lupin, and chickpea by high-performance liquid chromatography? tandem mass spectrometry.
Erro J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(10), 4004-4010 (2009)
Esterification and gas chromatography of some acids of the tricarboxylic acid cycle.
McKeown G G and Read S I
Analytical Chemistry, 37(13), 1780-1781 (1965)