アプリケーション
イタコン酸(IA)は、以下に使用できます:
- ポリマーの熱-酸化安定化を促進するための、ポリアクリロニトリル(PAN)の重合化におけるコモノマー。
- 生分解性の超吸着ポリマーの合成のための、アクリルアミドと組み合わせた(ポリ[アクリルアミド-co-(イタコン酸)])の生成。
- 繊維工業におけるバイオベースのポリエステル複合材料の合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I29204-VAR:
I29204-100G:4548173311197
I29204-1KG:4548173311203
I29204-5G:
I29204-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanism and kinetics of the stabilization reactions of itaconic acid-modified polyacrylonitrile
Polymer Degradation and Stability, 93(8), 1415-1421 (2008)
Microbial cell factories, 11, 43-43 (2012-04-07)
In the last years, the biotechnological production of platform chemicals for fuel components has become a major focus of interest. Although ligno-cellulosic material is considered as suitable feedstock, the almost inevitable pretreatment of this recalcitrant material may interfere with the
Bioresource technology, 135, 422-431 (2013-01-10)
In the last years, itaconic acid has gained increasing interest as future bio-based platform chemical. To replace petrol-based compounds such as methacrylic acid in industry, the economic efficiency of the current biotechnological production processes with the fungus Aspergillus terreus has
Nature chemical biology, 10(5), 371-377 (2014-03-25)
Itaconate (methylenesuccinate) was recently identified as a mammalian metabolite whose production is substantially induced during macrophage activation. This compound is a potent inhibitor of isocitrate lyase, a key enzyme of the glyoxylate cycle, which is a pathway required for the
Graft copolymerization, characterization, and degradation of cassava starch-g-acrylamide itaconic acid superabsorbents
Carbohydrate Polymers, 66(2), 229-245 (2006)
資料
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Starbonは、化学的・機械的安定性に優れ、メソポーラス容積が極めて大きく、化学的官能性の付与が簡単な複雑な表面分子構造を有する炭素材料であり、クロマトグラフィーや触媒、吸着、その他多くの応用分野で利用される可能性があります。