Merck
592498
Sigma-Aldrich
イタコン酸ジメチル
99%
別名:
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
158.15
Beilstein:
386674
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
InChI Key
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イタコン酸ジメチルは、イタコン酸のエステル化により合成できます。
アプリケーション
イタコン酸ジメチルは、ロジウム触媒による(S)-ジメチル-2-メチルスクシナートおよび(R)-メチルコハク酸ジメチルエステルの不斉水素化に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
592498-25G:
592498-500G:
592498-BULK:
592498-VAR:
592498-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
?New ferrocenyl ligands with broad applications in asymmetric catalysis?
Lotz M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(24), 4708-4711 (2002)
?Modification of poly(propylene) through grafting with dimethyl
itaconate in solution?
Yazdani-Pedram M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(11), 2495- 2500 (1998)
"Catalytic asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate with trans-chelating chiral diphosphine ligands TRAP-rhodium complexes"
Kuwano R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6(10), 2521- 2526 (1995)
Yepin Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(17), e1907769-e1907769 (2020-03-10)
Intrinsically, detrimental defects accumulating at the surface and grain boundaries limit both the performance and stability of perovskite solar cells. Small molecules and bulkier polymers with functional groups are utilized to passivate these ionic defects but usually suffer from volatility
Vittoria Chimisso et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(41), 13413-13420 (2019-10-05)
Poly(N-vinylcaprolactam-co-itaconate) (P(VCL-co-IADME) microgels were synthesized varying the molar ratio between VCL and IADME via free radical precipitation polymerization in the presence of quaternary ammonium surfactant. In order to determine the effect of the divalent metal ions on the structure and