アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149012-5G:
149012-25G:
149012-VAR:
149012-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Tulloch AP.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)