Merck
538035
Sigma-Aldrich
1,4-シクロヘキサンジカルボン酸
99%
別名:
1,4-CHDA-HP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
172.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
164-167 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-シクロヘキサンジカルボン酸(1,4-CHDA)は、シクロヘキサンベースの構造を有しています。CHDAは耐候性、衝撃強度、および応力緩和が改善されています。CHDAは3つの異性体型を示します。
  • 軸、軸(a,a)トランス異性体
  • 赤道、赤道(e,e)トランス異性体
  • a,eシス異性体
アプリケーション
1,4-シクロヘキサンジカルボン酸は以下の合成に使用できます。
  • ポリエステル
  • ポリアミド
  • ポリ(ブチレンアジペート-co-ブチレン 1,4-シクロヘキサンジカルボン酸)コポリエステル
  • 各種ポリエステルポリオール
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538035-100G:
538035-500G:
538035-VAR:
538035-1KG:
538035-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of transparent and high impact resistance polyurethane coatings based on polyester polyols and isocyanate trimers.
Zhang J, et al.
Progress in Organic Coatings, 75(4), 579-583 (2012)
Advanced Polymerization and Properties of Biobased High T g polyester of Isosorbide and 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic Acid through in Situ Acetylation.
Yoon WJ, et al.
Macromolecules, 46(8), 2930-2940 (2013)
Controlled stereochemistry of polyamides derived from cis/trans-1, 4-cyclohexanedicarboxylic acid.
Vanhaecht B, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(6), 833-840 (2001)
Role of cis-1, 4-cyclohexanedicarboxylic acid in the regulation of the structure and properties of a poly (butylene adipate-co-butylene 1, 4-cyclohexanedicarboxylate) copolymer.
Liu F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(70), 65889-65897 (2016)