Merck
101834
Sigma-Aldrich
シクロヘキサンカルボン酸
98%
別名:
ヘキサヒドロ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CO2H
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
970529
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 0.201g in 100g at 15 °C
organic solvents: soluble
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
InChI Key
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロヘキサンカルボン酸は、7つのシクロヘキサン誘導体と3つのネイティブシクロデキストリンによる錯体の結合定数を測定する研究で使用されました
生物化学的/生理学的作用
シクロヘキサンカルボン酸は、Antherobacter株による微生物分解を受け、パラヒドロキシ安息香酸を生成します。シクロヘキサンカルボン酸は、in vitroラット肝臓抽出物中で芳香化により馬尿酸に変換されます。シクロヘキサンカルボン酸は、ポリケチド型抗生物質であるホスラクトマイシン合成の出発物質です
調製ノート
シクロヘキサンカルボン酸0.201 gは15℃で水100 gに溶解します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
101834-VAR:
101834-100G:
101834-5KG:
101834-BULK:
101834-5G:
101834-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biosynthesis of phoslactomycins: cyclohexanecarboxylic acid as the starter unit.
Sekiyama Y, et al.
Tetrahedron, 59(38), 7465-7471 (2003)
A Gadre et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 86(2), 236-243 (1997-02-01)
Complex binding constants of the three native cyclodextrins with seven cyclohexane derivatives (all possessing the carboxylic acid group) and with the series C6H5(CH2)nCOOH (n = 0 to 4) were measured in aqueous solution at 25 degrees C by potentiometry and
The microbial degradation of cyclohexanecarboxylic acid: a pathway involving aromatization to form p-hydroxybenzoic acid.
Blakley ER.
Canadian Journal of Microbiology, 20(10), 1297-1306 (1974)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)
P G Egland et al.
Journal of bacteriology, 177(22), 6545-6551 (1995-11-01)
The first step of anaerobic benzoate degradation is the formation of benzoyl-coenzyme A by benzoate-coenzyme A ligase. This enzyme, purified from Rhodopseudomonas palustris, is maximally active with 5 microM benzoate. To study the molecular basis for this reaction, the benzoate-coenzyme