Merck
105899
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノール
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11OH
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
906744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
160-161 °C (lit.)
蒸気圧:
0.98 mmHg ( 25 °C)
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.98 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
自己発火温度
572 °F
expl. lim.
12.25 %
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロヘキサノールは、脂環式アルコールです。Ni/Al2O3触媒の存在下での水素化を介してフェノールから工業的に製造されます。また、Co3O4ナノ結晶(触媒)の存在下での分子状酸素による酸化を介して、シクロヘキサンから製造されます。シクロヘキサノン(K)とシクロヘキサノール(A)の混合物はKA油として知られています。KA油は、液相酸化によってシクロヘキサンから生成することができます。
アプリケーション
シクロヘキサノールは、それぞれナイロン-6およびナイロン-6.6の工業的合成のための重要な前駆体であるε-カプロラクタムおよびアジピン酸の調製に使用することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
引火点(℃)
64 °C - closed cup - DIN 51794
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
105899-25ML:4548173102184
105899-2.5L:
105899-20L:
105899-3L:4548173102191
105899-BULK:
105899-VAR:
105899-1L:4548173102177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Nazanin Vafaei et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 191(3), 905-920 (2020-01-11)
The time course study of high monoester mixtures from soybean oil (HMMS) synthesis, as healthier alternatives to trans food products, in a supercritical CO2 (SCCO2) medium with and without enzyme, was investigated. Phosphorous nuclear magnetic resonance (31P-NMR) was used to
Cong Gao et al.
International journal of biological macromolecules, 162, 1642-1652 (2020-08-17)
The low cost, environmental friendliness, and reproducibility of kraft lignin (KL) make it a potential candidate for the development of new green material. The phosphorylation of KL can extend its application as a flame-retardant material. Herein, the phosphorylated kraft lignin
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)