安全性情報
8.02824
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
別名:
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10
CAS番号:
分子量:
82.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
203-807-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
90 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
310 °C
有効性
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
動粘度
0.82 cSt (calculated)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-104 °C
転移温度
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
溶解性
0.21 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI Key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体