Merck
129801
Sigma-Aldrich
1-メチル-1-シクロヘキセン
97%
別名:
2,3,4,5-テトラヒドロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9CH3
CAS番号:
分子量:
96.17
Beilstein:
1304483
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-メチル-1-シクロヘキセン(2,3,4,5-テトラヒドロトルエン)は、立体障害型の非活性化アルケンです
アプリケーション
シクロアルケンのオゾン分解からの2次有機エアロゾル(SOA)収率の研究に、1-メチル-1-シクロヘキセン(2,3,4,5-テトラヒドロトルエン)が使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
129801-VAR:
129801-BULK:
129801-5G:
129801-25G:
129801-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Renyuan Pony Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(35), 13168-13184 (2013-08-24)
The bis(arylimidazol-2-ylidene)pyridine cobalt methyl complex, ((iPr)CNC)CoCH3, was evaluated for the catalytic hydrogenation of alkenes. At 22 °C and 4 atm of H2 pressure, ((iPr)CNC)CoCH3 is an effective precatalyst for the hydrogenation of sterically hindered, unactivated alkenes such as trans-methylstilbene, 1-methyl-1-cyclohexene
M D Keywood et al.
Environmental science & technology, 38(15), 4157-4164 (2004-09-09)
The secondary organic aerosol (SOA) yields from the laboratory chamber ozonolysis of a series of cycloalkenes and related compounds are reported. The aim of this work is to investigate the effect of the structure of the hydrocarbon parent molecule on