Merck
M39008
Sigma-Aldrich
4-メチルシクロヘキセン
99%
別名:
1,2,3,6-テトラヒドロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9CH3
CAS番号:
分子量:
96.17
Beilstein:
1901299
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
InChI Key
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-メチルシクロヘキセンは、良好な抗癌活性を示す、鏡像異性的に純粋なオキサリプラチン誘導体、{(1R,2R,4R)-4-メチル-1,2-シクロヘキサンジアミン}オキサラト白金(II)の合成に使用されます。また、本化合物は N,N-ジエチルジチオカルバメート官能化1,4-ポリイソプレンの調製に使用されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M39008-VAR:
M39008-5G:
M39008-BULK:
M39008-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of N, N-diethyldithiocarbamate functionalized 1, 4-polyisoprene, from natural rubber and synthetic 1, 4-polyisoprene.
Derouet D, et al.
European Polymer Journal, 43(5), 1806-1824 (2007)
[(1 R, 2 R, 4 R)-4-methyl-1, 2-cyclohexanediamine] oxalatoplatinum (II): a novel enantiomerically pure oxaliplatin derivative showing improved anticancer activity in vivo.
Abramkin SA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(20), 7356-7364 (2010)