Merck
178829
Sigma-Aldrich
trans-2-メチルシクロヘキサノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H10OH
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
167.2-167.6 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
NDVWOBYBJYUSMF-RNFRBKRXSA-N
詳細
2-メチルシクロヘキサノールは、小分子のエキソサイトに結合します
アプリケーション
2-メチルシクロヘキサノールは、HIVプロテアーゼに対する断片ベースの結晶学的スクリーニングで使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178829-1G:4548173109930
178829-VAR:
178829-5G:4548173109954
178829-25G:4548173109947
178829-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexander L Perryman et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 257-268 (2010-07-28)
We have employed a fragment-based screen against wild-type (NL4-3) HIV protease (PR) using the Active Sight fragment library and X-ray crystallography. The experiments reveal two new binding sites for small molecules. PR was co-crystallized with fragments, or crystals were soaked