蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
形状
crystalline
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
41-44 °C
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.830 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466123-25G:4548173941820
466123-VAR:
466123-BULK:
466123-100G:4548173941813
関連コンテンツ
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.