Merck
V403
Sigma-Aldrich
γ-バレロラクトン
ReagentPlus®, 99%
別名:
γ-バレロラクトン, γ-メチル-γ-ブチロラクトン, 4,5-ジヒドロ-5-メチル-2(3H)-フラノン, 4-ヒドロキシペンタン酸ラクトン, γ-メチル-γ-ブチロラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
80420
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.45 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γ-バレロラクトン(GVL)は、果実中で自然に見られ、しばしば燃料添加剤および食品成分として使用されます。エネルギーおよび炭素ベースの製品の生産に大きく寄与しています。
アプリケーション
γ-バレロラクトン(GVL)は、環境に配慮した溶媒として次の用途に使用できます。
  • 固体酸性触媒H-モルデナイトを用いてリグノセルロースをフルフラールに変換するため。
  • ホスファチジルセリンを合成するため。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
V403-500G:
V403-BULK:
V403-5G:
V403-100G:
V403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
γ-Valerolactone-a sustainable liquid for energy and carbon-based chemicals
Horvath I, et al.
Green Chemistry, 10(2), 238-242 (2008)
Highly efficient synthesis of phosphatidylserine in the eco-friendly solvent γ-valerolactone
Duan Z-Q and Hu Fei
Green Chemistry, 14(6), 1581-1583 (2012)
Catalytic conversion of biomass-derived carbohydrates into gamma-valerolactone without using an external H2 supply.
Li Deng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(35), 6529-6532 (2009-07-25)
Conversion of levulinic acid and formic acid into γ-valerolactone over heterogeneous catalysts.
Li Deng et al.
ChemSusChem, 3(10), 1172-1175 (2010-09-28)
Santiago Aparicio et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(30), 6455-6467 (2009-10-08)
In this work, an experimental and computational study on the properties and molecular-level liquid structure of gamma-butyrolactone and gamma-valerolactone is reported. These fluids are selected because of their possible use as alternative green solvents considering their favorable environmental and toxicological