Merck
673277
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロフラン
greener alternative
BioRenewable, anhydrous, ≥99%, Inhibitor-free
別名:
2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン, テトラヒドロシルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.002% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
≤0.0003%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、バイオリニューアブルな製品ですので、「より安全な溶媒・補助剤」と相性がよく、また、「再生可能原料の使用」を推進します。詳細については、こちらをクリックしてください
2-メチル置換テトラヒドロフランである2-メチルテトラヒドロフラン(2-MTHF)は、バイオマス由来溶媒です。2-MTHFは環境により配慮した潜在的な有機合成用代替物です。2-MTHFはリチウムによる還元に対して抵抗性であるため、リチウム電池の電解質として有望な候補です。その極性とLewis塩基強度は、テトラヒドロフラン(THF)とジエチルエーテルの中間です。2-MTHFの開環反応について、酸性塩化物およびヨウ化物を使用した研究が行われています。
アプリケーション
2-メチルテトラヒドロフランはホスファチジルセリン合成で溶媒として使用できます。
また、次の溶媒の代替溶媒として使用できます:
  • リアーゼ酵素で触媒されるC-C結合生成反応に使用されるジメチルスルホキシド(DMSO)またはMTBEメチルテルト-ブチルエーテル(MTBE)。
  • Grignard試薬およびカルボニル化合物の反応に使用されるテトラヒドロフラン(THF)。
  • 一部の二相反応に使用される塩化メチレン。
再生可能資源由来のDCMおよびTHFに代わる環境に配慮した代替品
有機太陽電池
2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF):有機化学で広範な用途を有するバイオマス由来溶媒
特徴および利点
THF、DMC、DMSOおよびMTBEの環境により配慮した代替物
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
673277-1L:
673277-2L:
673277-12X100ML:
673277-200L-P2:
673277-BULK:
673277-100ML:
673277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Renxi Jin et al.
Nanoscale, 9(48), 19183-19190 (2017-12-01)
Doping metal nanoclusters with a second type of metal is a powerful method for tuning the physicochemical properties of nanoclusters at the atomic level and it also provides opportunities for a fundamental understanding of alloying rules as well as new
Tatsuya Higaki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(27), 13215-13220 (2019-06-19)
Research on plasmons of gold nanoparticles has gained broad interest in nanoscience. However, ultrasmall sizes near the metal-to-nonmetal transition regime have not been explored until recently due to major synthetic difficulties. Herein, intriguing electron dynamics in this size regime is
Birte Riechers et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(1), 32-37 (2018-10-03)
We observe structural recovery after an electric field step by probing the dielectric loss profile near its maximum, which displays a field-induced shift towards lower frequencies. These dynamics display time aging-time superposition (TaTS) for the majority of relaxation modes, thus
Dennis Weidener et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-28)
Fractionation of lignocellulose into its three main components, lignin, hemicelluloses, and cellulose, is a common approach in modern biorefinery concepts. Whereas the valorization of hemicelluloses and cellulose sugars has been widely discussed in literature, lignin utilization is still challenging. Due
Biorenewable Solvents for High-Performance Organic Solar Cells
Panidi J, et al.
ACS Energy Letters, 8, 3038-3047 (2023)
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).