Merck
763403
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G3
98%
別名:
(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',6'-diisopropoxy-1,1'-ビフェニル)[2-(2'-アミノ-1,1'-ビフェニル)]パラジウム(II)メタンスルホン酸塩, RuPhos-G3-Palladacycle, RuPhos-Pd-G3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H56NO5PPdS
CAS番号:
分子量:
836.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
188-196 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC(C)Oc3cccc(OC(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C30H43O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
AXZLIMCJMPNFFU-UHFFFAOYSA-M
詳細
RuPhos Pd G3は、C-C、C–N、C–O、C–F、C–CF3、およびC–S結合を形成するためのクロスカップリング反応に使用できる第三世代(G3)Buchwaldプレ触媒です。これは、空気、水分および熱に安定で、広範囲の一般的な有機溶媒に極めて溶けやすい触媒です。そのユニークな特徴のいくつかとして、触媒負荷が低い、反応時間が短い、活性触媒種が効率的に形成される、配位子:パラジウムの比を正確に制御できるという点などが挙げられます。
アプリケーション
以下のプロトコルでは、RuPhos Pd G3をプレ触媒として使用できます:
  • 1,5‐二置換テトラゾールを合成するための、5-p-トルエンスルホニルテトラゾールとアリールボロン酸とのパラジウムを触媒とするSuzukiカップリング。
  • N‐メチルイミド二酢酸(MIDA)-ボロン酸モノマーの存在下での3‐アルキルチオフェンのSuzuki-Miyaura触媒移動重縮合(SCTP)。
  • アミノチオフェンのSuzuki-Miyaura-クロスカップリング。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(928283)としても入手できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763403-1G:4548173310657
763403-5G:4548173336268
763403-250MG:4548173310664
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3-Cyanoallyl boronates are versatile building blocks in the synthesis of polysubstituted thiophenes.
Shao W, et al.
Chemical Science, 8(6), 4431-4436 (2017)
A Rational Design of Highly Controlled Suzuki-Miyaura Catalyst-Transfer Polycondensation for Precision Synthesis of Polythiophenes and their Block Copolymers: Marriage of Palladacycle Precatalysts with MIDA-boronates.
Seo KB, et al.
Journal of the American Chemical Society (2018)
Preparation of highly functionalized 1, 5-disubstituted tetrazoles via palladium-catalyzed Suzuki coupling.
Hennessy EJ, et al.
Tetrahedron Letters, 58(17), 1709-1713 (2017)
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.