Merck
763039
Sigma-Aldrich
XantPhos Pd G3
95%
別名:
[(4,5-ビス(ジフェニルホスフィノ)-9,9-ジメチルキサンテン)-2-(2′-アミノ-1,1′-ビフェニル)]パラジウム(II)メタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H45NO4P2PdS
CAS番号:
分子量:
948.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
164-167 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC3(C)c4cccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4Oc7c(cccc37)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C39H32OP2.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h3-28H,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
AJVXPGQYAKUTGX-UHFFFAOYSA-M
詳細
XantPhos Pd G3は第三世代(G3)のBuchwald触媒前駆体です。空気、湿気、熱に対して安定で、広範囲の一般的な有機溶媒に高い溶解性を示します。溶液中で長期保存が可能です。XantPhos Pd G3は、パラジウム触媒クロスカップリング反応に適した試薬です。独自の特徴として、少ない触媒充填量、より短い反応時間、活性触媒種の効率的な生成、リガンド/パラジウム比の正確な管理などがあげられます。
アプリケーション
XantPhos Pd G3は以下のプロセスで使用されます:
  • パルメロライド(palmerolides)合成時の根岸クロスカップリング反応。
  • トリエチルアミン存在下の一酸化炭素(CO)によるヘテロアリールブロミドのアミノカルボニル化。
  • C-S結合形成によるポリグリコシルチオールとハロゲン化アグリコン間のカップリング。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(932213)としても入手できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
非該当
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
非該当
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Stereoretentive Palladium-Catalyzed Arylation, Alkenylation, and Alkynylation of 1-Thiosugars and Thiols Using Aminobiphenyl Palladacycle Precatalyst at Room Temperature.
Bruneau A, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 21(23), 8375-8379 (2015)
A synthetic approach to palmerolides via Negishi cross coupling. The challenge of the C15-C16 bond formation.
Carrillo J, et al.
Tetrahedron Letters, 55(33), 4623-4627 (2014)
2-Aminobiphenyl Palladacycles: The ?Most Powerful? Precatalysts in C-C and C-Heteroatom Cross-Couplings.
Bruneau A, et al.
ACS Catalysis, 5(2), 1386-1396 (2015)
資料
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
すべて表示