Merck
666564
Sigma-Aldrich
N-XantPhos
97%
別名:
NiXantphos, 4,6-ビス(ジフェニルホスフィノ)-10-H-フェノキサジン, 4,6-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェノキサジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H3)2NHO(P(C6H5)2)2
CAS番号:
分子量:
551.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
256-262 °C
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c1cccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H27NOP2/c1-5-15-27(16-6-1)39(28-17-7-2-8-18-28)33-25-13-23-31-35(33)38-36-32(37-31)24-14-26-34(36)40(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h1-26,37H
InChI Key
HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-XantPhosはプロトン遊離可能なキレート化アリールジホスフィンリガンドであり、以下の用途に使用できます:
  • Pd-NiXantphos触媒システムの調製(非活性塩化アリール類の室温でのクロスカップリング反応が可能になります)。
  • シクロメタル化シンコニンイリジウム(III)錯体の合成(蛍光特性と優れた量子効率を示します)。
  • N-XantPhosおよびそのN-変性物も、ヒドロホルミル化反応を対象とするロジウム系触媒の調製に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
666564-500MG:
666564-VAR:
666564-1G:
666564-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced emission and analyte sensing by cinchonine iridium (III) cyclometalated complexes bearing bent diphosphine chelators.
Luo S X, et al.
Organometallics, 32(10), 2908-2917 (2013)
NiXantphos: A Deprotonatable Ligand for Room-Temperature Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of Aryl Chlorides.
Zhang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(17), 6276-6287 (2014)
A new approach to dendritic supported NIXANTPHOS-based hydroformylation catalysts.
Ricken S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 257(1-2), 78-88 (2006)