アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
171 °C
光触媒活性化
400 nm
SMILES記法
C1(C=CC(C2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=C4)=C4OC(C=C(C5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5)C=C7)=C7N1C8=C(C=CC=C9)C9=CC=C8
InChI
1S/C46H31NO/c1-3-10-32(11-4-1)34-18-22-36(23-19-34)39-26-28-43-45(30-39)48-46-31-40(37-24-20-35(21-25-37)33-12-5-2-6-13-33)27-29-44(46)47(43)42-17-9-15-38-14-7-8-16-41(38)42/h1-31H
アプリケーション
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901111-1G:
901111-100MG:
901111-VAR:
901111-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
光レドックス触媒反応は、光照射を用いて難しい共有結合を形成する強力な合成手法です。可視光駆動ポリマーおよび低分子合成に効果的です。
関連コンテンツ
Research in the Miyake laboratory focuses on catalysis, polymer chemistry, and materials science.