Merck
900693
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H32NO4BF4
CAS番号:
分子量:
581.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
光触媒活性化
450 nm
SMILES記法
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C(C(OC)=CC(OC)=C3)C3=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC(OC)=CC(OC)=C52.FB(F)F.[F-]
InChI
1S/C32H32NO4.BF3.FH/c1-19-13-20(2)29(21(3)14-19)32-30-25(15-23(34-4)17-27(30)36-6)33(22-11-9-8-10-12-22)26-16-24(35-5)18-28(37-7)31(26)32;2-1(3)4;/h8-18H,1-7H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
HCYMGKLDRBXSLK-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
900693-VAR:
900693-250MG:4548173354200
900693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.