Merck
793221
Sigma-Aldrich
9-メシチル-10-フェニルアクリジニウムテトラフルオロボレート
別名:
9-メシチル-10-フェニルアクリジニウムテトラフルオロボレート, 10-フェニル-9-(2,4,6-トリメチルフェニル)アクリジニウムテトラフルオロホウ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H24BF4N
CAS番号:
分子量:
461.30
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>200 °C
光触媒活性化
450 nm
SMILES記法
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C28H24N.BF4/c1-19-17-20(2)27(21(3)18-19)28-23-13-7-9-15-25(23)29(22-11-5-4-6-12-22)26-16-10-8-14-24(26)28;2-1(3,4)5/h4-18H,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
LGNMSOXRNBFBGX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
本製品はメルクの一連の フォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
793221-1G:4548173910604
793221-VAR:
793221-250MG:4548173910611
793221-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
マルコフニコフ型アルケンの反応性については、すでに研究が進んでおり、商用および研究用化学品の合成に幅広く使用されていますが、触媒を使用したアンチマルコフニコフ選択的付加化合物の合成に関する研究はまだまだ不十分です。
関連コンテンツ
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.