Merck
909181
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26BF4N
CAS番号:
分子量:
427.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES記法
[B-](F)(F)(F)F.[n+]1(c2c(c(c4c1ccc(c4)C)c3c(cc(cc3C)C)C)cc(cc2)C)C
InChI Key
UCBSHEKJRRAYNP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
909181-250MG:
909181-BULK:
909181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dale J Wilger et al.
Nature chemistry, 6(8), 720-726 (2014-07-24)
The direct anti-Markovnikov addition of strong Brønsted acids to alkenes remains an unsolved problem in synthetic chemistry. Here, we report an efficient organic photoredox catalyst system for the addition of HCl, HF and also phosphoric and sulfonic acids to alkenes
関連コンテンツ
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.