反応適合性
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
光触媒活性化
440 nm
SMILES記法
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC(C)=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C)C=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C30H28N.BF4/c1-19-11-13-27-25(17-19)30(29-22(4)15-21(3)16-23(29)5)26-18-20(2)12-14-28(26)31(27)24-9-7-6-8-10-24;2-1(3,4)5/h6-18H,1-5H3;/q+1;-1
InChI Key
SBPUTXHOHXQDIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
793876-BULK:
793876-250MG:4548173917139
793876-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
マルコフニコフ型アルケンの反応性については、すでに研究が進んでおり、商用および研究用化学品の合成に幅広く使用されていますが、触媒を使用したアンチマルコフニコフ選択的付加化合物の合成に関する研究はまだまだ不十分です。
関連コンテンツ
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.