Merck
909254
Sigma-Aldrich
2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20BF6N
分子量:
435.21
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
関連するカテゴリー
アプリケーション
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
909254-BULK:
909254-VAR:
909254-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)