Merck
747777
Sigma-Aldrich
[Ru(bpz)3][PF6]2
95%
別名:
トリス(2,2'-ビピラジン-N1,N1')ルテニウム(II)ヘキサフルオロリン酸, トリス(2,2'-ビピラジン)ルテニウムビス(ヘキサフルオロリン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H18F12N12P2Ru
CAS番号:
分子量:
865.48
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
不純物
may contain ca. 5% acetonitrile
mp
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
SMILES記法
[N]12=CC=NC=C1C3=CN=CC=[N]3[Ru]24([N]5=CC=NC=C5C6=CN=CC=[N]64)([N]7=CC=NC=C78)[N]9=C8C=NC=C9
InChI
1S/3C8H6N4.Ru/c3*1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8;/h3*1-6H;
InChI Key
VEEMVPAUPIJPLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
[Ru(bpz)3][PF6]2 は 2-ヨードピラジンから調製することができます。
アプリケーション
[Ru(bpz)3][PF6]2N-アリールシクロプロピルアミンとスチレン誘導体との可視光補助付加環化反応によるシクロペンチルアミン誘導体調製において光触媒として用いられることがあります。また、トランス置換シクロヘキセン誘導体の光触媒合成に用いられることがあります。
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747777-50MG:
747777-VAR:
747777-BULK:
747777-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Knochel P and Molander GA
Comprehensive Organic Synthesis, 275-275 (2014)
Rodriguez J and Bonne D.
Stereoselective Multiple Bond-Forming Transformations in Organic Synthesis, 203-203 (2015)
Danielle M Schultz et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 11, 61-65 (2015-02-12)
There has been a recent surge of interest in the use of transition metal polypyridyl complexes as visible light-absorbing photocatalysts for synthetic applications. Among the most attractive features of this approach is the availability of many known complexes with well-characterized