Merck
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
別名:
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H18B2F26N6Ru
分子量:
1151.22
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
アプリケーション
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
903426-VAR:
903426-100MG:4548173359830
903426-250MG:4548173359847
903426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)