Merck
230251
Sigma-Aldrich
エオシンY
75% (HPLC)
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモフルオレセイン, アシッドレッド87, エオシンイエローイッシュ, ソルベントレッド43, ブロモアシッドJ, TS, XL, XX, ブロモフルオレセイン, ブロンズブロモES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H8Br4O5
CAS番号:
分子量:
647.89
カラーインデックス番号:
45380:2
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
75% (HPLC)
フォーム
powder
orange to very dark orange
溶解性
spirit: soluble
λmax
524 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI Key
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エオシンYはキサンテン色素であり、結合組織および細胞質のさまざまな染色に使用されます。組織病理学では、ヘマトキシリン染色後、メチレンブルー染色前の対比染色として使用されます。また、バックグラウンド染色としても使用され、不明瞭な染色にコントラストを与えます。
アプリケーション
エオシンYは、ニグロシン-エオシン(NE)染色を調製する試薬として使用されており、アルギン酸を視覚化するためにヘマトキシリンおよびエオシン(H&E)染色法に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
230251-100G:
230251-25G:
230251-BULK:
230251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gregorios J B
Histophatologic Techniques (2006)
Electrophoretic detection of alginate by Hematoxylin and Eosin fluorescence: Implications in cell encapsulation/tissue engineering
Verma Y K
Reactive functional Polymers, 102, 130-136 (2016)
Concordance among pathologists in the second Cardiac Allograft Rejection Gene Expression Observational Study (CARGO II).
Crespo-Leiro MG, Zuckermann A, Bara C, et al.
Transplantation, 94(11), 1172-1177 (2012)
Morphometric dimensions of the spermatozoa in Thai native boar depend onthe ejaculates
Nasinprom N
Animal Reproduction, 540-543 (2015)
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.