Merck
E4009
Sigma-Aldrich
エオシンY
Dye content ~99%, Powder
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモフルオレセイン, アシッドレッド87, エオシンイエローイッシュ, ソルベントレッド43, ブロモアシッドJ, TS, XL, XX, ブロモフルオレセイン, ブロンズブロモES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H8Br4O5
CAS番号:
分子量:
647.89
カラーインデックス番号:
45380:2
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
エオシンY, Dye content ~99 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ~99%
light red to red/pink
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI Key
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エオシン Y は以下の染色に使用されています:
  • 脳切片の位置の決定
  • 固定化した肝組織の染色
  • 背側海馬からの脳切片の組織学的検査
生物化学的/生理学的作用
エオシン Y はキサンテン色素であり、間接組織や細胞質のディファレンシャル染色に使用されます。病理組織学では、ヘマトキシリン後およびメチレンブルー前のカウンター染色として使用されます。また、バックグラウンド染色としても使用されるため、核染色においてコントラストを与えます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E4009-5G:
E4009-25G:
E4009-VAR:
E4009-H:
E4009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antonello Mai et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(7), 2279-2290 (2008-03-20)
A number of new compounds bearing two ortho-bromo- and ortho, ortho-dibromophenol moieties linked through a saturated/unsaturated, linear/(poly)cyclic spacer (compounds 1- 9) were prepared as simplified analogues of AMI-5 (eosin), a recently reported inhibitor of both protein arginine and histone lysine
An immunohistochemical analysis of SERT in the blood-brain barrier of the male rat brain.
Young LW, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 144, 321-321 (2015)
Florian Ménard et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(22), 7647-7657 (2009-10-13)
This paper reports the synthesis and characterization of a new class of tetrabenzoporphyrins bearing glucosyl or polyamine units on meso positions to improve the targeting of cancer cells. Photocytotoxic activity of these photosensitizers was tested on cell lines HaCaT and
The effects of simvastatin on hippocampal caspase-3 and Bcl-2 expression following kainate-induced seizures in rats.
Sun J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 30, 739-739 (2012)
Inactivation of NF-kappaB p50 leads to insulin sensitization in liver through post-translational inhibition of p70S6K.
Gao Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 18368-18368 (2009)