Merck
H9627
Sigma-Aldrich
ヘマトキシリン
別名:
ナチュラルブラック1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
302.28 (anhydrous basis)
カラーインデックス番号:
75290
Beilstein:
91400
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
形状
powder
品質水準
テクニック
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
95% ethanol: 1 mg/mL
SMILES記法
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI Key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサトキシリンは、胃がん組織、心筋組織、心臓切片および卵巣核の染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヘマトキシリンは金属イオンとキレート化してDNAおよびRNAと結合する有機染色剤です。これは細胞核を染色するのに使用されます。ヘマトトキシリンはエオシン染色剤との併用で腫瘍の侵入期の診断に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H9627-100G:
H9627-BULK:
H9627-25G:
H9627-VAR:
H9627-10X5G:
H9627-5X100G:
H9627-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Down-regulation of miR-327 alleviates ischemia/reperfusion-induced myocardial damage by targeting RP105
Yang Y, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(3), 1049-1063 (2018)
Hematoxylin and eosin staining of intact tissues via delipidation and ultrasound
Li Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 12259-12259 (2018)
Clinical significance and effect of Sam68 expression in gastric cancer
Xiao J, et al.
Oncology Letters, 15(4), 4745-4752 (2018)
In Situ Molecular Pathology and Co-Expression Analyses, 81-131 (2013)
A novel human S10F-Hsp20 mutation induces lethal peripartum cardiomyopathy
Liu GS, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2018)