Merck
H3136
Sigma-Aldrich
ヘマトキシリン
certified by the Biological Stain Commission
別名:
ナチュラルブラック1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
302.28 (anhydrous basis)
カラーインデックス番号:
75290
Beilstein:
91400
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI Key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘマトキシリンは、アカミノキという樹木から抽出される好塩基性色素です。酸性化合物と特異的に結合するため、酸性物質つまりDNAやRNAを含む細胞核の染色に有用です。ヘマトキシリンの酸化型ヘマテインは、淡い青紫色を呈します。光学顕微鏡下での旧来の研究では、ヘマトキシリンは多くの場合にエオシンとともに使用されます。
アプリケーション
ヘマトキシリンは以下の用途に使用されています:
  • 解剖学的特徴を可視化するため、および脳幹サンプル中の中脳水道周囲灰白質領域の近傍にある青斑核を検出するため
  • 核の対比染色剤として核を可視化するため(含脂肪細胞はヘマトキシリン試薬で対比染色)
  • 組織学的分析のために肺組織を染色するため
適合性
Weigertの鉄ヘマトキシリン法、Mayerのヘマラム法、 Harrisのヘマラム法、Heidenhain染色法における使用について認証済みです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H3136-100G:
H3136-H:
H3136-25G:
H3136-VAR:
H3136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Techniques in Aquatic Toxicology (2005)
S-nitrosylation of fatty acid synthase regulates its activity through dimerization.
Choi MS
Journal of Lipid Research, 57, 607-607 (2016)
Expression of matrilin-2 in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
Szabo E
Pathology Oncology Research, 14, 15-15 (2008)
Netter's Essential Histology, 479-479 (2013)
Lung Section Staining and Microscopy
Zhou X and Moore BB
Bio-protocol (2017)