Merck
L5382
Sigma-Aldrich
ライトグリーンSF黄色ぎみ
crystalline
別名:
アシッドグリーン5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C37H34N2O9S3Na2
CAS番号:
分子量:
792.85
カラーインデックス番号:
42095
Beilstein:
5717828
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ライトグリーンSF黄色ぎみ, powder or crystals
フォーム
powder or crystals
品質水準
テクニック
titration: suitable
dark red to purple
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, clear
εmax
>600 at 631-634 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ライトグリーンSFイエロー(LGSFY)は、酸性トリフェニルメタン色素の二ナトリウム塩です。ライトグリーン、リサミングリーンSF、フードグリーン2、グリーンNo.205、酸性グリーン、酸性ブリリアントグリーン5、および酸性ブリリアントグリーンSFとしても知られています。LGSFYは、エオジンYやビスマルクブラウンYに加えてパパコロニー染色の重要な成分です。ライトグリーンSFイエローはコラーゲンの組織染料および食品や飲料に対して許可された着色剤です。
アプリケーション
ライトグリーンSFは一般に、サフラニンやフォイルゲン染色のような核染色と細胞質の対比染色として用いられます。組織診断では、マッソン三色染色のコラーゲン線維染色、パパコロニー細胞診の多色染色、組織切片中の微生物のトワート染色に用いられます。下垂体の分泌細胞の識別に用いられる多色染色法の構成要素です。ライトグリーンSFは、植物細胞のセルロース細胞壁も染色します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5382-100G:
L5382-25G:
L5382-BULK:
L5382-VAR:
L5382-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Gurr E
Synthetic Dyes in Biology, Medicine And Chemistry (2012)
Modification of apolipoprotein(a) lysine binding site reduces atherosclerosis in transgenic mice.
Boonmark NW
The Journal of Clinical Investigation, 100, 558-558 (1997)
Osteogenic differentiation as a result of BMP-2 plasmid DNA based gene therapy in vitro and in vivo.
Wegman F
European Cells & Materials, 21, 230-230 (2011)
J S Drijver et al.
Acta cytologica, 27(6), 693-698 (1983-11-01)
The role of phosphotungstic acid as the main pH-controlling agent in Papanicolaou's EA stain was analyzed, including its effect on the competition between eosin Y and light green, the principal components of EA solutions, and this acid was compared with
S D McArthur et al.
The Journal of bone and joint surgery. British volume, 74(5), 668-672 (1992-09-01)
We describe a method which may be useful for the selection of samples for the study of early fibrillation in human articular cartilage. Blocks of cartilage and bone were cut post-mortem from the medial tibial condyles of 29 male and