製品名
ポンソーBS, Dye content ≥55 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥55%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
red to brown
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI Key
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6008-VAR:
B6008-H:
B6008-100G:
B6008-BULK:
B6008PROC:
B6008-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック