おすすめの製品
診断上の意義
線維性および異栄養性の変化のおきている結合組織と筋肉の疾患の研究で有用です。
原理
コラーゲンと筋線維は、Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin、 PTA/PMA、アニリンブルーで逐次的に処理することによって異なる色に染色されます。細胞質と筋線維は赤色に染色されますが、コラーゲンは青色を呈します。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Aniline Blue Solution (kit only) 250 mL
- Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin Solution (HT151) 250 mL
- Phosphomolybdic Acid Solution (HT153) 250 mL
- Phosphotungstic Acid Solution (HT152) 250 mL
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Particle and fibre toxicology, 13(1), 68-68 (2016-12-14)
Particulate matter exposure is associated with respiratory and cardiovascular system dysfunction. Recently, we demonstrated that fine particles, also named PM2.5, modify the expression of some components of the angiotensin and bradykinin systems, which are involved in lung, cardiac and renal
Biomaterials, 113, 80-92 (2016-11-05)
Virtually all biomaterials are susceptible to biofilm formation and, as a consequence, device-associated infection. The concept of an immobilized liquid surface, termed slippery liquid-infused porous surfaces (SLIPS), represents a new framework for creating a stable, dynamic, omniphobic surface that displays
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 25(3), 666-678 (2017-02-02)
The promyelocytic leukemia protein (PML) is essential in the assembly of dynamic subnuclear structures called PML nuclear bodies (PML-NBs), which are involved in regulating diverse cellular functions. However, the possibility of PML being involved in cardiac disease has not been
PloS one, 12(10), e0186784-e0186784 (2017-10-24)
This study evaluates the sustained analgesic effect of ketorolac-eluting thermosensitive biodegradable hydrogel in the plantar incisional pain model of the rat hind-paw. A ketorolac-embedded 2, 2'-Bis (2-oxazolin) (BOX) linking methoxy-poly(ethylene glycol) and poly(lactide-co-glycolide) (mPEG-PLGA) diblock copolymer (BOX copolymer) was synthesized
The Journal of experimental medicine, 208(5), 961-972 (2011-04-27)
Vascular damage and platelet activation are associated with tissue remodeling in diseases such as systemic sclerosis, but the molecular mechanisms underlying this association have not been identified. In this study, we show that serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]) stored in platelets strongly