安全性情報
P0425
Sigma-Aldrich
ポリプレップスライド
poly-L-lysine coated glass slides
別名:
Poly-L-Lysine-coated glass slides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
ポリプレップスライドは、ガラス製で、細胞接着のために設計されています。このスライドは、固体基板への細胞接着の促進に役立つ細胞の非特異的接合因子であるポリ-L-リジンでコーティングされています。ポリ-L-リジンは、細胞膜と培養表面との間の結合を強化します。
アプリケーション
ポリプレップスライドは、次の用途で使用されます:
  • 肝細胞や肺細胞の切片をマウントし、ポリプレップスライドの上にマウントするため。
  • 気管支肺胞洗浄液の臨床試料における細胞接着を改善するため。
  • 免疫組織化学によるpAkt(アルファセリン/スレオニン-タンパク質キナーゼ)発現の測定。
  • A549細胞における核内因子κB(NFκB)の核移行の免疫蛍光イメージング
  • 精子のホスホリパーゼC-zeta活性の研究
  • 体腔細胞塗抹標本の作製(この塗抹標本はさらに抗体染色を実施)
全般的に、日常的な組織学的使用における組織切片接着のためのポリ-L-リジンでコーティングされたガラススライド。細胞培養やマイクロアレイでの使用は推奨されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P0425-72EA-PW:
P0425-VAR:
P0425-72EA:
P0425-BULK:
P0425-72EA-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clinical significance of Akt and HER2/neu overexpression in African-American and Latina women with breast cancer
Wu Y, et al.
Breast Cancer Research, 10(1), R3-R3 (2008)
Amhed M Vargas-Velazquez et al.
Genetics, 211(4), 1315-1330 (2019-02-01)
Genetic screens in the nematode Caenorhabditis elegans identified the EGF/Ras and Notch pathways as central for vulval precursor cell fate patterning. Schematically, the anchor cell secretes EGF, inducing the P6.p cell to a primary (1°) vulval fate; P6.p in turn
The effect of prolonged incubation and temperature on oocyte activator phospholipase C-zeta activity of sperm
Kervancioglu DE, et al.
Marmara medical journal, 629-629 (2017)
M Nizzardo et al.
Acta neuropathologica, 139(5), 837-853 (2020-02-18)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and spinal muscular atrophy (SMA), spinal and lower brainstem motor neurons degenerate, but some motor neuron subtypes are spared, including oculomotor neurons (OMNs). The mechanisms responsible for this selective degeneration are largely unknown, but the
Pu-Ting Dong et al.
Science advances, 5(5), eaav0561-eaav0561 (2019-05-17)
As a stable and accurate biomarker, glycated hemoglobin (HbA1c) is clinically used to diagnose diabetes with a threshold of 6.5% among total hemoglobin (Hb). Current methods such as boronate affinity chromatography involve complex processing of large-volume blood samples. Moreover, these