メーカー/製品名
Ted Pella 22309
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペンを用いて、スライドに載せた組織の周りに疎水性の円を描いてください。液体を小さな液滴状態でプールしておくことにより、貴重な試薬の無駄を防止します。エタノール、アセトンおよび水には溶けませんが、キシレンで洗い流されます。
アルブミンまたはポリリジンで処理したパラフィンマウント切片またはスライドとの使用について
アルブミンまたはポリリジンで処理したパラフィンマウント切片またはスライドとの使用について
数量
各ペンは600以上の円を作ることができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z377821-VAR:
Z377821-BULK:
Z377821-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast
Aesthetic surgery journal, 40(4), 369-379 (2019-04-12)
Breast capsular contracture is a major problem following implant-based breast reconstruction, particularly in the setting of radiation therapy. Recent work has identified a fibrogenic fibroblast subpopulation characterized by CD26 surface marker expression. This work aimed to investigate the role of