詳細
Fluoromountは、Gel Mountäと同等の水ベースの封入剤で、蛍光色素で染色した組織を保護するためにカバーガラスと共に使用します。この製品は、FITC、フィコエリトリン、フィコシアニンおよびアロフィコシアニン標識に適合します。Texas RedÒ、ローダミンなどの他の蛍光マーカーにも使用できます。使用後の封入剤は、スライドを脱イオン水に浸すことで簡単に取り除くことができます。
アプリケーション
Fluoromount™水性封入剤は、以下の封入に使用されています:
- PC12およびHela細胞の免疫蛍光顕微鏡検査用スライド上のカバースリップ
- 共焦点顕微鏡研究用の海馬ニューロン細胞
- 免疫蛍光染色用の脳切片
法的情報
Fluoromount is a trademark of Diagnostic BioSystems, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
F4680-VAR:
F4680-25ML-PW:
F4680-25ML:
F4680-BULK:
試験成績書(COA)
mBio, 9(4) (2018-08-02)
Adult Drosophila melanogaster raised in the absence of symbiotic bacteria have fewer intestinal stem cell divisions and a longer life span than their conventionally reared counterparts. However, we do not know if increased stem cell divisions are essential for symbiont-dependent
Biophysics of microchannel-enabled neuron-electrode interfaces
Journal of Neural Engineering, 9(2), 026010-026010 (2012)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14769-14774 (2016-12-09)
Teeth and denticles belong to a specialized class of mineralizing epithelial appendages called odontodes. Although homology of oral teeth in jawed vertebrates is well supported, the evolutionary origin of teeth and their relationship with other odontode types is less clear.
The role of chaperone-mediated autophagy in huntingtin degradation
Testing, 7(10), e46834-e46834 (2012)
Endocrinology, 147(5), 2138-2146 (2006-02-04)
IGF-binding protein (IGFBP)-3 has intrinsic antiproliferative and proapoptotic functions that are independent of IGF binding and may involve nuclear localization. We determined that exogenous IGFBP-3 rapidly translocates to myoblast nuclei and that a 22-residue peptide containing the metal binding domain
資料
PKHおよびCellVue™蛍光細胞リンカーキットは、顕著な細胞毒性を示さずに長時間にわたる生細胞の赤色および緑色の蛍光標識を実現します。
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.