由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
色
yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;1H/b21-13-;/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChI Key
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D3447-500MG:
D3447-BULK:
D3447-5G:
D3447-VAR:
D3447-500MG-PW:
試験成績書(COA)