Merck
D4943
Sigma-Aldrich
ジペプチジルペプチダーゼ IV ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, pkg of ≥1.0 units/vial, ≥10 units/mg protein
別名:
CD26, DPPIV, グリコプロテイン GP110, ジペプチジルアミノペプチダーゼIV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
フォーム
solution
比活性
≥10 units/mg protein
分子量
105 kDa
包装
pkg of ≥1.0 units/vial
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DPP4(1803)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C末端ヒスチジンタグ付加可溶型(アミノ酸残基29~766)、分子量105 kDa
アプリケーション
シグマ製の酵素は DPP-IV阻害剤のスクリーニングおよび基質発見のためのLC-MS(液体クロマトグラフィ質量分析)ベースの分析方法を研究するために使用されています。
ヒトジペプチジルペプチダーゼIVは、ヒトにおける相互作用的血行力学的阻害効果およびアンギオテンシン変換酵素阻害の研究に使用されています。ヒトジペプチジルペプチダーゼIVは同じく ハチ毒液アレルギーの解明について報告した研究でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
DPPIVは、X-Pro-ZおよびX-Ala-Zの配列を有する未置換のN-末端ペプチド由来のN-末端ジペプチドを加水分解するポストプロリンジペプチジルアミノペプチダーゼ活性を持っています。最適pHは7.4~8.7であることが分かっています。DPPIVは、免疫機能、炎症、 CNS 、内分泌機能、骨髄可動、癌の増殖、細胞接着、グルコース止血および敗血症/重篤感染などのいくつかの重要な生理学的プロセスの制御に関与します。
天然のDPPIV は偏在性のII型膜貫通糖タンパク質で、S9 prolyloligopeptidaseファミリーセリンプロテアーゼです。in vivoでは、DPPIVは膜アンカードメインとして機能するシグナルペプチドを有した形で合成されています。 ヒト腎酵素とブタ腎酵素との間で、88%の配列相同性を示します。ヒト腎酵素とブタ腎酵素はともにサブユニット分子量約30 kDaのホモ二量体として存在します。 高マンノース 100 kDa DPPIV前駆物質は、ゴルジ体でプロセッシングされ、強固にN-結合およびO-結合した 124 kDaの成熟糖タンパク質となります。この成熟糖タンパク質は、N-結合グリカンおよびO-結合したグリカンと脂質ミクロドメインとの会合の協調作用を介して頂端膜に振り分けられます。ブタ酵素は炭水化物を18.3%含んでおり、グリカンの組成はフコース0.9%、マンノース3.4%、ガラクトース5.1%、グルコサミン8.2%、シアル酸0.7%です。 DPPIVは、内皮細胞、上皮細胞およびにリンパ球において高レベルで発現しています。また、血漿中に可溶性の形態で存在します。
単位の定義
1 unitは、pH 7.6、37°C、1分間で、100 mMのTris-HCl中、Gly-L-Pro p-ニトロアニリドから1.0 μmoleのp-ニトロアニリンを生成します。
物理的形状
200 mM NaCl、1 mM EDTAおよび10%グリセロ-ルを含有するpH 7.6の10 mM Tris-HCl溶液
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerDipeptidyl Peptidase IVをご覧ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
D4943-VAR:
D4943-1VL:
D4943-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ivan O Maslov et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 15(3) (2022-03-27)
Compounds that contain (R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid substituted with bicyclic amino moiety (2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane) were designed using molecular modelling methods, synthesised, and found to be potent DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4) inhibitors. Compound 12a (IC50 = 16.8 ± 2.2 nM), named neogliptin, is a more
Shun Kawashima et al.
Scientific reports, 12(1), 9100-9100 (2022-06-02)
Rapid identification of lung-cancer micro-lesions is becoming increasingly important to improve the outcome of surgery by accurately defining the tumor/normal tissue margins and detecting tiny tumors, especially for patients with low lung function and early-stage cancer. The purpose of this
Ryugen Takahashi et al.
Frontiers in oncology, 11, 714527-714527 (2021-09-08)
Radical resection is the only curative treatment for pancreatic cancer, which is a life-threatening disease. However, it is often not easy to accurately identify the extent of the tumor before and during surgery. Here we describe the development of a
Annis Marney et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 56(4), 728-733 (2010-08-04)
Dipeptidyl peptidase-IV inhibitors improve glucose homeostasis in type 2 diabetics by inhibiting degradation of the incretin hormones. Dipeptidyl peptidase-IV inhibition also prevents the breakdown of the vasoconstrictor neuropeptide Y and, when angiotensin-converting enzyme (ACE) is inhibited, substance P. This study
Petr Busek et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 36(3), 408-421 (2003-12-23)
Post-translational modification of proteins is an important regulatory event. Numerous biologically active peptides that play an essential role in cancerogenesis contain an evolutionary conserved proline residue as a proteolytic-processing regulatory element. Proline-specific proteases could therefore be viewed as important "check-points".