Merck
A6778
Sigma-Aldrich
アンジオテンシン変換酵素 ウサギ肺由来
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
別名:
ACE, ペプチジル-ジペプチダーゼA, ペプチジルジペプチドヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010109
NACRES:
NA.32
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アンジオテンシン変換酵素(ACE)は、その活性部位に亜鉛結合モチーフHEXXHを持つ、体性および精巣のアイソフォームとして存在するジペプチジルカルボキシペプチダーゼです。ACEは、レニン-アンジオテンシン系を介して血圧を調節します。ACEは、アンジオテンシンIを重要な血管収縮剤であるアンジオテンシンIIに変換し、血管拡張剤であるブラジキニンを阻害することによって、血圧を上昇します。ACEの阻害は、高血圧の標的治療戦略です。カプトプリル、エナラプリル、およびリシノプリルを含む、幾つかのACE合成阻害ペプチドが臨床で使用されています。現在、天然食品資源由来の阻害ペプチドや、植物由来のフェノール化合物によるACEの阻害が研究されています。ACEは、精子膜のグリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)に結合したタンパク質を遊離させることによって、受精において重要な役割を果たします。
アプリケーション
ウサギ肺由来アンジオテンシン変換酵素は以下のことに使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いた、卵白加水分解物のACE活性に対する阻害効果の測定
  • 基質としてヒップリル-L-ヒスチジル-L-ロイシン(HHL)を用いた、逆相-HPLC(RP-HPLC)3およびHPLCそれぞれによる、ライチ果皮および調理したトリ胸肉のACE阻害活性の測定
  • HeLaやHEK293などの幾つかの細胞株におけるin vitroでの、およびマウス精子におけるin vivoでの、GPIアンカータンパク質の遊離。
生物化学的/生理学的作用
作用を受けやすい基質(アンジオテンシン I、ブラジキニンなど)からC末端ジペプチドを除去します。
品質
微量の塩化ナトリウムを含有する可能性があります。
単位の定義
1ユニットは、50 mM HEPESおよび300 mM NaClにおいてpH 8.3、37°Cで1分間に1.0 μmolの馬尿酸をヒプリル-His-Leuから産生する量です。
インヒビター
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6778-BULK-N:
A6778-5UN-PW:
A6778-PH:
A6778-2UN-PW:
A6778-1UN-PW:
A6778-BULK:
A6778-.1UN:
A6778-.1UN-PW:
A6778-5UN:
A6778-2UN:
A6778-VAR:
A6778-.25UN-PW:
A6778-1UN:
A6778PROC:
A6778-.25UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from the simulated in vitro gastrointestinal digestion of cooked chicken breast
Sangsawad P, et al.
Journal of functional foods, 29, 77-83 (2017)
Angiotensin-converting enzyme inhibitory activity of milk protein hydrolysates: Effect of substrate, enzyme and time of hydrolysis
Otte J, et al.
International dairy journal, 17(5), 488-503 (2007)
M Hernández-Presa et al.
Circulation, 95(6), 1532-1541 (1997-03-18)
The migration of monocytes into the vessel wall is a critical event leading to the development of atherosclerosis. Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) is the main chemotactic factor involved in this phenomenon, and nuclear factor-kappa B (NF-kappa B) is one of
Mina Ojaghi et al.
Molecular reproduction and development, 84(5), 376-388 (2017-03-01)
We hypothesized that the testis-specific isoform of angiotensin-converting enzyme (tACE) is released during bovine sperm capacitation, and its peptidase activity is required for capacitation. Specific objectives of this study were to (i) develop an anti-tACE antibody; (ii) characterize expression of
Enrichment and biotransformation of phenolic compounds from litchi pericarps with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibition activity
Kessy HNE, et al.
LWT--Food Science and Technology, 87, 301-309 (2018)