Merck
BP538
カプトプリル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
N-[(S)-3-メルカプト-2-メチルプロピオニル]-L-プロリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO3S
CAS番号:
分子量:
217.29
Beilstein:
477887
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
captopril
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
104-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Captopril BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Captopril Tablets
  • Captopril Oral Solution
  • 生物化学的/生理学的作用
    アンジオテンシン変換酵素阻害剤です。アンジオテンシンⅡの形成を阻害します。血管形成を促進し、微小血管密度を増加させる生理活性ペプチドです。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Muta. 2 - Repr. 1B
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP538:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)