Merck
Y0001221
Captopril impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2RS)-3-Bromo-2-methylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BrO2
CAS番号:
分子量:
167.00
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
captopril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
BUPXDXGYFXDDAA-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Captopril impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)