アッセイ
99%
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
InChI Key
KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 厚い切片(約2mm)におけるメタクリレートモノマーの光重合
- チオール-エン反応による、優れた機械的性質と熱安定性を持つ UV硬化シリコーンゴムの作製
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
ターゲットの組織
oral cavity
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196118-BULK:
196118-250G:
196118-VAR:
196118-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。