アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChI Key
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
保管および安定性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
415952-BULK:
415952-VAR:
415952-50G:
415952-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.